Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kort gängad injektionsflaska, klart glas, 1,5 ml, PP-skruvlock, mitthål, septum av naturgummi/PTFE
Handla allt Fisherbrand Produkter
Markeringspunkt:
Nej
No
Yes
Stängningsfärg:
Blått
Blue
Genomskinlig
Green
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- ND9
- 9mm
- Glass
- Clear
- Patched
- 1.5mL
- Screw Cap
- Center hole (6 mm)
- Polypropylene
- Nat.Rubber/TEF
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Green |
| Material (liner) | Natural Rubber/TEF |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 1.85 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Visa mer |