Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm kort gängad injektionsflaska, klart glas, 1,5 ml, PP-skruvlock, mitthål, septum av naturgummi/PTFE
Handla allt Fisherbrand Produkter
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Stängningsfärg:
Blått
Blått
Genomskinlig
Grön
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blått |
| Material (liner) | Natural Rubber/TEF |
| Färg | Clear |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 1.85 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Visa mer |