Läs mer
Tocris Bioscience™ A 769662
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18034392
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18034392
Brand: Tocris Bioscience™ 3336/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent AMPK activator
Potent, reversible AMP-activated protein kinase (AMPK) activator (EC50 = 0.8 μM) that displays selectivity towards β1 subunit-containing heterotrimers. Inhibits fatty acid synthesis (IC50 = 3.2 μM) and decreases plasma glucose and triglyceride levels in vivo. Also inhibits proliferation of mesenchymal stem cells, and impedes reprogramming of mouse embryonic fibroblasts to iPSCs. Activates autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 844499-71-4
Molekylformel C20H12N2O3S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A 769662
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 360.39
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 360.387