Läs mer
Thermo Scientific™ A21-24 x 15c fast vinkelrotor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
24 x 15 ml koniska rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Utför subcellulära separationer och fraktioneringar med 15 ml koniska rör med hjälp av Thermo Scientific™ A21-24 x 15c fast vinkelrotor. Innovationer— från Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotorbyte, till Thermo Scientific™ Auto-ID™ omedelbar rotoridentifiering och hastighetshandtag på varje rotorlock— förkorta inställningstiden för körning samtidigt som du får trygghet i att rotorn är säker.
Auto-Lock Rotorbyte:
- Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än tre sekunder
- Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
- Inga verktyg behövs
- Byt snabbt rotorer och applikationer
Auto-ID Omedelbar rotoridentifiering:
- Omedelbar identifiering av en rotor
- Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
- Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag:
- Accelererar och förenklar åtdragningen av rotorlocket och säkerställer att locket är ordentligt fastsatt
- Enklare och säkrare lyft och bärande av rotorer, ytterligare förstärkt med den lätta designen
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | A21-24x15c fast vinkelrotor |
| Material | Aluminium |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 24 x 15 ml koniska rör |
| Max. RCF | 63 049 xg (yttre), 63 049 xg (inre) |
| Max. Hastighet | 21,500 rpm |
| Radie (metrisk) | 158 mm |
| Radie (metrisk) Min. | 57 mm |
| K-faktor | 379 |
| Max. Rörlängd | 121.5 mm |
| Visa mer |