Läs mer
Thermo Scientific™ A22-24 x 16 fast vinkelrotor för LYNX 4000 och 6000 Superspeed Centrifuges
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
24 x 16 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Förkorta inställningstiden och få sinnesro att rotorn är säker med hjälp av Thermo Scientific™ A22-24 x 16mL rotor med fast vinkel. Rotor innovationer funktion Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotorbyte, Thermo Scientific™ Auto-ID™ omedelbar rotoridentifiering och hastighetshandtag på varje rotorlock. A22-24 x 16 mL rotorn stöder 16 mL rör för subcellulära separationer.
Auto-Lock Rotorbyte:
- Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än tre sekunder
- Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
- Inga verktyg behövs
- Byt snabbt rotorer och applikationer
Auto-ID Omedelbar rotoridentifiering:
- Omedelbar identifiering av en rotor
- Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
- Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag:
- Accelererar och förenklar åtdragningen av rotorlocket och säkerställer att locket är ordentligt fastsatt
- Enklare och säkrare lyft och bärande av rotorer, ytterligare förstärkt med den lätta designen
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | A22-24x16 Rotor med fast vinkel |
| Material | Aluminium |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 24 x 16 mL |
| Max. RCF | 60 063 xg (yttre), 60 063 xg (inre) |
| Max. Hastighet | 22,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 111 mm Yttre, 111 mm Inre |
| Radie (metrisk) Min. | 54 mm Yttre, 39 mm Inre |
| K-faktor | 377 (Ytre); 547 (inre) |
| Max. Rörlängd | 102 mm |
| Visa mer |