Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ A7 P+™ Laboratorierockar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8000646
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Produktkod. 13529020
Brand: Kimtech™ 97700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en tygliknande känsla och minskad risk för värmestress säkerställer dessa labbrockar kontamineringskontroll under långa användningsperioder. Kimtech™ A7 P+™ Laboratorierockar tillverkade av non-woven SMS tyg med trippelsydda sömmar och tillhandahålls silikon- och latexfritt.
Säker efterlevnad:
  • PPE Cat III enligt (EU) förordning 2016/425: Typ 6 (PB) begränsat kemiskt stänkskydd
  • EN1149-1 Antistatiska kläder
  • Draghållfasthet EN ISO 13934-1 Klass 1 av 3
  • Ytresistivitet EN 1149-1< 5 x 1010 ohm
  • Partikelavskiljningstest (Helmke Drum) IEST-RP-CC003.3 Kategori II
  • Bakteriell filtreringseffektivitet (3.0μ m) ASTM F2100> 99 %
Funktioner
  • Högkvalitativa laboratorierockar för engångsbruk med trippelsydda sömmar och andningsbart material i flera lager.
  • Förbättrade allroundskyddsfunktioner ingår, såsom höga mandarinkragar, tumöglor och extra långa armar för att passa labbhandskar över rockar.
  • Det andningsbara pälsmaterialet innehåller höga nivåer av partikel- och bakterieskydd (med filtreringseffektivitet på 99%).
  • Rockarna är individuellt förpackade vilket gör dem lämpliga för ISO 7 (Grad C) områden.
  • Anti-halk och låg luddmaterial.
  • Typ 6 (PB) begränsat kemiskt stänkskydd
Specifikationer
Produkttyp Kemikalieresistent labbrock
Storlek Liten
Material SMS, Polypropen, polyetenlaminat
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Stil Under höftlång
Antal fickor Hold (Håll)
Certifikat och efterlevnad Certifierad PPE Cat III direktiv 89/686/EEC, EN1149-1:1995 Antistatiska kläder, dubbelpåsar för ISO 7 grader C-områden