Läs mer
Carbolite™ AAF kammarugn, liten volym
Kapacitet (metrisk):
3 l
7 l
Mått (D x B x H) Inredning:
250 x 150 x 90 mm
455 x 170 x 90 mm
Höjd (metrisk):
585 mm
650 mm
Wattal:
2100 w max., 1270 w hållning
4000 w max., 2624 w hållning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 1100 °C maximal drifttemperatur
- Carbolite Gero 301 regulator, med enkel ramp till börvärde och processtimer
- Stor golvyta möjliggör ett stort antal prover
- Idealisk för att aska mat, plast, kol och andra kolvätematerial
- Designad för att följa ISO 1171:2010, ASTM D3174-04:2010 och ASTM D4422
- Trådelement skyddas från kemiska och mekaniska skador av ett slitstarkt aluminiumoxidbaserat foder
- 4-sidig värme (2 sidor, tak och härd)
- Luftintag och hög skorsten ger ett luftflöde på 4 till 5 byten per minut
- Låg kammarhöjd håller luftflödet nära proverna för optimal förbränning
- Kraftfulla element med graderad lindning kompenserar för värmeförluster på grund av högt luftflöde
- Förvärmning av luft innan den kommer in i kammaren ger utmärkt enhetlighet
- Provbricka och laddningshandtag
- En mängd ytterligare alternativ är tillgängliga och måste specificeras vid beställningstillfället.
- 2-fas elförsörjning för AAF 11/7
- Övertemperaturskydd (rekommenderas för att skydda värdefullt innehåll och för obevakad drift)
- En rad sofistikerade digitala styrenheter, flersegmentsprogrammerare och dataloggrar är tillgängliga. Dessa kan förses med RS232, RS485 eller Ethernet-kommunikation
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Uppvärmningstid: 155min. |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Typ | Askugn |
| Inkluderar | Temperaturregulator |
| Mått (D x B x H) Inredning | 250 x 150 x 90 mm |
| Bredd (metrisk) | 375 mm |
| Höjd (metrisk) | 585 mm |
| Vikt (metrisk) | 22 kg |
| Wattal | 2100 w max., 1270 w hållning |