Läs mer
ATAGO™ Abbe Refraktometer NAR-1T
Produktkod. 11466238
:
Refraktometer; Brytningsindex: 1,3000 till 1,7000
Produktkod. 11466238
Brand: ATAGO™ 1212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Abbe Refraktometer NAR-1T SOLID är lämplig för att mäta brytningsindexskalan och Brix-skalan för flytande och fasta prover. Fungerar med D-line (589 nm) ljuskälla.
  • Dessa Abbe refraktometrar ger mycket exakta brytningsindex och Brix-mätningar av vätskor och fasta ämnen.
  • Placera ditt prov på huvudprismat, som är kantat med rostfritt stål för att förhindra korrosion, titta igenom okularet och rikta upp skugglinjen i hårkorset.
  • Den inbyggda 589 nm belysningskällan ger stabilt, monokromatiskt ljus (02939-00, -02 inkluderar LED-ljuskälla), vilket gör det enkelt att läsa de svarta linjerna på det gröna fältet.
  • Det frostade sekundära prismat riktar ljuset till huvudprismat jämnt och lyfts upp för enkel placering av fasta ämnen och trögflytande vätskor på huvudprismat.
  • Färgkompensatorratten låter dig justera gränslinjen för högre klarhet och finjusteringskapacitet för högre upplösning. Använd färgkompensationsratten och en omvandlingstabell för att mäta dispersion (varians av RI med olika våglängder av ljus).
  • För att bibehålla konstant temperatur vid båda prismorna inkluderar dessa refraktometrar fyra 9 mm OD-portar (med 6 till 7 mm ID-rör) för anslutningar till ett bad med konstant temperatur.
  • En termistortermometer för att mäta temperatur är inbyggd i huvudprismat.
  • Temperaturen på huvudprismat indikeras på LCD-skärmen från 0 °C till 50 °C med± °0,2 C noggrannhet; en digital temperaturdisplayenhet ingår.
  • Den inbyggda torkmedelskammaren tar bort fukt från den interna optiken och säkerställer en fri sikt av fjäll.
Specifikationer
Typ Bänkrefraktometer
Skalområde 0,0 % till 95,0 % (Brix)
Brytningsindex 1.3000 till 1.7000
Noggrannhet ±0,0002 (brytningsindex),± 0,1 % (Brix)
Vikt (metrisk) 2,5 kg (Refraktometer), 0,5 kg (Termometer)
Mått (L x B x H) 130 x 180 x 230 mm (Refraktometer), 100 x 110 x 70 mm (Termometer)
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 50 °C
Spänning 100 till 240 V