Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ 2D streckkodsrör på 5 ml med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10088609
Kapacitet (metrisk):
5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Produktkod. 10088609
Brand: Thermo Scientific™ AB1470
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Abgene 2D-streckkodade 5 mL-rör med skruvlock, idealiska för att lagra större volymer, är inkapslade med laseretsad 2D-streckkod på basen för att säkert identifiera och spåra prover. Våra tekniska experter är tillgängliga för att demonstrera sätt att förbättra provhanteringen i ditt laboratorium.
De Abgene 2D-streckkodade 5 ml skruvlocksrör, idealiska för att lagra större volymer, är inkapslade med laseretsad 2D-streckkod på basen för att säkert identifiera och spåra prover. Våra tekniska experter är tillgängliga för att demonstrera sätt att förbättra provhanteringen i ditt laboratorium. Vi erbjuder ett komplett utbud av Thermo Scientific™ 2D streckkodade förvaringsrör, ställ och läsare samt pipetter och automatiserad vätskehanteringsutrustning.
Säker, snabb spårning
  • Skanna tuben till valfri applikation eller databas, eller integrera via olika dataexportalternativ
  • Få direkt tillgång till provinformation och identifiera innehållet genom att skanna röret med hjälp av databasens sökfunktion
  • Streckkoder kan omedelbart avkodas av Thermo Scientific streckkodsläsare
Effektiv förvaring, överlägsen design
  • Spara värdefullt utrymme med det täta mikroplattfotavtrycket (48 rör per ställ) av stapelbara Thermo Scientific Abgene frysställ
  • Raster-refererade lock gör att du enkelt kan se förvaringsrörets placering
  • Externt gängade rör hjälper till att förhindra kontaminering
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje lagringsrörskod skannas för att garantera läsbarhet
  • Varje kod kontrolleras mot hela databasen med alla 2D-streckkodade lagringsrör för att säkerställa noll dubbletter
  • Varje parti lagringsrör är läckagetestade för att säkerställa provernas integritet och säkerhet
  • Alla rör är certifierade fria från DNas, RNase och DNA
Rekommenderas för:
Individuell provtagning; Omedelbar providentifiering; Säker identifiering av arkiverade prover; Säker frakt av prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rör med lock, ställ
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Material Polypropen
Förpackning Rackad
Streckkod 2D streckkodad
Förslutning ingår Ja