Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ 2D-streckkodade förvaringsrör med skruvlock
Beskrivning
Get the perfect solution for larger-volume sample storage in most laboratory conditions down to -80°C with Thermo Scientific™ ABgene 2D Barcoded Screw Cap Storage Tubes. Our team has a strong reputation for supporting both equipment and consumables, and can demonstrate simple ways to improve larger-volume sample management in your laboratory using our 2D barcoded screw cap storage tubes coupled with the Thermo Scientific line of 2D barcode readers.
A unique, permanent, 2D barcode is encapsulated onto the base of every tube for safe, secure identification and tracking of samples, while Thermo Scientific 2D barcode readers allow simple decoding and integration into existing databases or tracking systems.
Our team has a strong reputation for supporting both equipment and consumables, and can demonstrate simple ways to improve larger-volume sample management in your laboratory using our 2D barcode screw cap storage tubes coupled with the Thermo Scientific line of 2D barcode readers.
A unique, permanent, 2D barcode is encapsulated onto the base of every tube for safe, secure identification and tracking of samples, while Thermo Scientific 2D barcode readers allow simple decoding and integration into existing databases or tracking systems.
Säker spårning
- 2D streckkod‚ är synlig‚ även under de svåraste laboratorieförhållandena
- Avkoda omedelbart varje rörs 2D-streckkod med Thermo Scientific rad 2D streckkodsläsare; skanna in tuben till valfri applikation eller databas, eller integrera via olika dataexportalternativ
- När provdata har lagrats, skanna röret med hjälp av databassökningsfunktionen för att omedelbart få tillgång till provinformation och identifiera innehållet i varje lagringsrör
Överlägsen design
- Spara värdefullt frysutrymme med ett innovativt, stapelbart ställ med 6 x 8 mikroplattor med 48 rör med ett välbekant kryokonserveringsformat
- Alfanumeriska rutnätsreferenser på ställ och lock visar tydligt förvaringsrörets placering
- Utvändigt gängade rör förhindrar kontaminering
- Öppen rackbotten gör att alla streckkoder kan läsas på en gång, vilket sparar tid jämfört med och möjliggör effektivare frysning och upptining
- Till skillnad från andra förvaringslådor av plast eller kartong ser det stapelbara, säkra stället också till att din frys förblir organiserad för snabbare provhämtning
- V-formad inre brunnsdesign minskar dödvolymen och förbättrar provåtervinningen
Strikt kvalitetskontroll
- Varje rör skannas för att säkerställa läsbarhet
- Varje kod kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare tilldelade 2D-koder för att säkerställa noll dubbletter över hela raden av Abgene 2D streckkodade lagringsrör
- Varje parti av förvaringsrör är läckagetestade för att säkerställa provernas integritet och säkerhet
Rekommenderas för:
Individuell provtagning; Omedelbar providentifiering; Säker identifiering av arkiverade prover; Säker leverans av prover; Lagring av genomiska prover, DMSO-upplösta föreningar; Spårning av prover under tillverkning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Streckkod | 2D streckkod |
| Sterilitet | Sterila |
| Förpackningsmängd | 1000 fall |
| Kapacitet (engelska) | 0,0676 fl oz. |