Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ Provbearbetning av 384 brunnar polypropen& Förvaringsplattor
Beskrivning
Thermo Scientific™ Abgene™ mikroplåtar av polypropylen och DeepWell-plattor erbjuder lagringssäkerhet för analyser, sammansättningsbibliotek eller lagring av prover för antingen medel- eller långtidsanvändning och har gjutna slitsar och dynor för automatiserad provbearbetning och beredningsarbetsflöden. Abgene mikrotiterplattor tillverkas enligt exakta specifikationer i vårt klass 100 000 renrum ISO 9001 villkor använder USP < 661,1> högkvalitativa jungfruliga polypropenhartser av medicinsk kvalitet, som säkerställer förtroende för förvaringsplattornas kvalitet och prestanda. Designad för att ANSI standarder är dessa mikroplattor och DeepWell-plattor kompatibla med en mängd olika automatiserade vätskehanteringar för arbetsflöden med hög genomströmning. Förvaringsplattorna av polypropen erbjuds med spindel-, pyramid-, U- och V-bottenbrunnar tillsammans med ett brett utbud av volymer för att rymma de flesta applikationer.
All Thermo Scientific plates are manufactured in our cleanroom facility to ensure molecular grade quality. Our wide range of polypropylene plates provides excellent solutions for sample storage and assay set-up, allowing dilutions and aliquots to be handled, stored, or transported easily. The Virgin medical grade resin passes requirements for USP <661.1> and USP <665> reports have been completed for both CapMat sealed and Heat Sealed plates.
Highlights
- Certified free from DNAse, RNAse, PCR Inhibitors, and human DNA
- Pyramidal well bottom for ease of sample retrieval
- Discrete raised rims around each well for effective sealing and to reduce the risk of cross-contamination
Compatible Sealing Film: Adhesive and Heat
Hazardous: No
Max Centrifugal Force: 2000-5000 RCF
Storage Condition: Ambient stored, or transported
All plates are ANSI format for compatibility with automated systems.
To further assist in sample storage and tracking, all plates can be customized with non-repeating barcoding and labelling. OEM options for custom logos, colors and full packaging support are available.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Custom Barcoding Available |
| Certifikat och efterlevnad | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
| Formatera | Standard |
| Beskrivning | 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Förpackning | 10 pk., 50 cs. |
| Bindningstyp | Low binding PP |
| Produktlinje | Abgene |
| Färg | Svart |
| Visa mer |