Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ Provbearbetning av 384 brunnar polypropen& Förvaringsplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10532255
Färg:
Naturlig
Svart
Volym (metrisk) Tja:
55μ L
120 μl
120μ L
250μ L
300 μl
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Rund, konisk botten (V-brunn)
Lämplig för ändamålet:
PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10532255
Brand: Thermo Scientific™ AB1056
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
384-brunnars mikroarrayplatta med pyramidformad brunnsbotten för maximal provåtervinning.
Thermo Scientific™ Abgene™ mikroplåtar av polypropylen och DeepWell-plattor erbjuder lagringssäkerhet för analyser, sammansättningsbibliotek eller lagring av prover för antingen medel- eller långtidsanvändning och har gjutna slitsar och dynor för automatiserad provbearbetning och beredningsarbetsflöden. Abgene mikrotiterplattor tillverkas enligt exakta specifikationer i vårt klass 100 000 renrum ISO 9001 villkor använder USP < 661,1> högkvalitativa jungfruliga polypropenhartser av medicinsk kvalitet, som säkerställer förtroende för förvaringsplattornas kvalitet och prestanda. Designad för att ANSI standarder är dessa mikroplattor och DeepWell-plattor kompatibla med en mängd olika automatiserade vätskehanteringar för arbetsflöden med hög genomströmning. Förvaringsplattorna av polypropen erbjuds med spindel-, pyramid-, U- och V-bottenbrunnar tillsammans med ett brett utbud av volymer för att rymma de flesta applikationer.
Alla Thermo Scientific plattor tillverkas i vår renrumsanläggning för att säkerställa molekylär kvalitet. Vårt breda sortiment av polypropenplattor ger utmärkta lösningar för provlagring och uppsättning av analys, vilket gör att spädningar och alikvoter enkelt kan hanteras, lagras eller transporteras. The Virgin medicinsk kvalitet harts klarar kraven för USP < 661,1> och USP < 665> rapporter har slutförts för både CapMat-förseglade och värmeförseglade plåtar.
Höjdpunkter
  • Certifierad fri från DNAse, RNAse, PCR-hämmare och humant DNA
  • Pyramidformad brunnsbotten för enkel provtagning
  • Diskreta upphöjda fälgar runt varje brunn för effektiv tätning och för att minska risken för korskontaminering
Kompatibel tätningsfilm: Lim och
värmefarligt: Ingen
maximal centrifugalkraft: 2000-5000
RCF Lagringsvillkor: Omgivande lagrad eller transporterad
Alla tallrikar är ANSI format för kompatibilitet med automatiserade system.
För att ytterligare hjälpa till med provlagring och spårning kan alla plattor anpassas med icke-upprepad streckkodning och märkning. OEM-alternativ för anpassade logotyper, färger och komplett förpackningsstöd är tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel
Formatera 96 brunnar
Beskrivning 384-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 10 pk., 50 cs.
Bindningstyp PP med låg bindning
Produktlinje Abgene
Färg Naturlig
Produkttyp 384-brunnars platta
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 55μ L
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 45μ L
Sterilitet Renrum
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund, konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Automatiserade vätskehanterare, biobanking, genomik, provberedning, NGS, sekvensering, lång- och korttidsförvaring, läkemedelsforskning, vaccinforskning, PCR- och qPCR-provberedning
Max. RCF 5000 x g
nr per ärende 50
Antal per förpackning 10
Regulatorisk status Endast för forskning. Ej för diagnostik.
RNase fri Ja
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Tallrik storlek ANSI/SLAS-standard