Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ Provbearbetning av 384 brunnar polypropen& Förvaringsplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11514764
Färg:
Naturlig
Svart
Volym (metrisk) Tja:
55μ L
120 μl
120μ L
250μ L
300 μl
Well Shape:
Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Rund, konisk botten (V-brunn)
Lämplig för ändamålet:
PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11514764
Brand: Thermo Scientific™ AB0862
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
384-brunnars mikroarrayplatta med pyramidformad brunnsbotten för maximal provåtervinning.
Thermo Scientific™ Abgene™ mikroplåtar av polypropylen och DeepWell-plattor erbjuder lagringssäkerhet för analyser, sammansättningsbibliotek eller lagring av prover för antingen medel- eller långtidsanvändning och har gjutna slitsar och dynor för automatiserad provbearbetning och beredningsarbetsflöden. Abgene mikrotiterplattor tillverkas enligt exakta specifikationer i vårt klass 100 000 renrum ISO 9001 villkor använder USP < 661,1> högkvalitativa jungfruliga polypropenhartser av medicinsk kvalitet, som säkerställer förtroende för förvaringsplattornas kvalitet och prestanda. Designad för att ANSI standarder är dessa mikroplattor och DeepWell-plattor kompatibla med en mängd olika automatiserade vätskehanteringar för arbetsflöden med hög genomströmning. Förvaringsplattorna av polypropen erbjuds med spindel-, pyramid-, U- och V-bottenbrunnar tillsammans med ett brett utbud av volymer för att rymma de flesta applikationer.
All Thermo Scientific plates are manufactured in our cleanroom facility to ensure molecular grade quality. Our wide range of polypropylene plates provides excellent solutions for sample storage and assay set-up, allowing dilutions and aliquots to be handled, stored, or transported easily. The Virgin medical grade resin passes requirements for USP <661.1> and USP <665> reports have been completed for both CapMat sealed and Heat Sealed plates.
Highlights
  • Certified free from DNAse, RNAse, PCR Inhibitors, and human DNA
  • Pyramidal well bottom for ease of sample retrieval
  • Discrete raised rims around each well for effective sealing and to reduce the risk of cross-contamination
Compatible Sealing Film: Adhesive and Heat
Hazardous: No
Max Centrifugal Force: 2000-5000 RCF
Storage Condition: Ambient stored, or transported
All plates are ANSI format for compatibility with automated systems.
To further assist in sample storage and tracking, all plates can be customized with non-repeating barcoding and labelling. OEM options for custom logos, colors and full packaging support are available.
Certifikat
Certified free from human DNA, RNases, and DNases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Custom Barcoding Available
Certifikat och efterlevnad Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Formatera Standard
Beskrivning 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Autoclavable
Förpackning 48 Pk.
Bindningstyp Low binding PP
Produktlinje Abgene
Färg Naturlig
Produkttyp 384-well plate
För användning med (utrustning) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polypropylene
Volym (metrisk) Tja 300 μl
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 250 μL
Sterilitet Cleanroom
Ytbehandling Non-treated
Well Shape Fyrkantig, konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Yes
För användning med (applikation) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Max. RCF 5000 x g
nr per ärende 50
Antal per förpackning 50
Regulatorisk status For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
RNase fri Yes
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Tallrik storlek ANSI/ SLAS Standard