Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo-Fast PCR-platta, 48-brunnars, klar
Produktkod. 10107413
Kvantitet:
50 plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10107413
Brand: Thermo Scientific™ AB0648
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera PCR- och qPCR-applikationer med 48-brunnars halvkjolar.
48-brunnars halvkjolarplatta för PCR- och qPCR-applikationer kommer i ett bekvämt format, vilket möjliggör lägre provantal. Halvkjolen gör plattan styvare och ger utrymme för märkning och streckkodning. Finns i olika färger, den är kompatibel med vanliga flerkanalspipetter och automatiska vätskehanteringssystem. Plattan är förseglingsbar när den används med självhäftande filmer, folier eller kapsylremsor.
Höjdpunkter
  • Bekvämt format för lägre provnummer
  • Halvkjol ger styvhet och möjliggör märkning eller streckkodning
  • Förseglingsbar med självhäftande filmer och folier och platta, ultraklara och välvda lockremsor
  • 0,3 mL maximal brunnsvolym (vid användning med lim och värmeförseglingar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Förpackning 50 tallrik
Färg Klart
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) PCR-maskin
Kjol stil Semi
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.3 mL
Antal Wells 48
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Kvantitet 50 plattor
Reaktionshastighet Standard