Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ 96 brunnar 2,2 ml polypropen DeepWell™ Provbearbetning& Förvaringsplatta
Beskrivning
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropenmikroplattor och djupbrunnsplattor erbjuder lagringssäkerhet för analyser, föreningsbibliotek eller lagring av prover för antingen medel- eller långtidsanvändning. Abgene mikrotiterplattor tillverkas enligt exakta specifikationer i vårt klass 100 000 renrum ISO 9001 förhållanden med användning av högkvalitativa jungfruliga polypropenhartser av medicinsk kvalitet, som säkerställer förtroende för förvaringsplattornas kvalitet och prestanda. Designad för att ANSI standarder är dessa mikroplattor och djupbrunnsplattor kompatibla med en mängd olika automatiserade vätskehanteringar för arbetsflöden med hög genomströmning. Förvaringsplattorna av polypropen erbjuds med spindel-, pyramid-, U- och V-bottenbrunnar tillsammans med ett brett utbud av volymer för att rymma de flesta applikationer.
- Designed for optimal sample recovery
- Each square well is specifically designed with an independent sealing rim to prevent cross-contamination
- U-bottom (AB-0661) to aid resuspension or conical bottom (AB-0932) for ease of sample retrieval
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Custom Barcoding Available |
| Certifikat och efterlevnad | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
| Formatera | Standard |
| Beskrivning | 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Förpackning | Individuellt inslagna |
| Bindningstyp | Low binding PP |
| Produktlinje | Abgene |
| Färg | Blått |
| Visa mer |