Läs mer
Applied Biosystems™ Absolut Q™ DNA Digital PCR Master Mix (5X)
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Applied Biosystems Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X) är optimerad för användning med QuantStudio Absolute Q Digital PCR System och Applied Biosystems digitala PCR-analyser (dPCR) i ett enkelt arbetsflöde med minimala bearbetningssteg. 5X-formuleringen möjliggör analys av högre provvolymer och ger exakt kvantifiering av DNA-mål utan att använda en standardkurva.
Funktioner hos Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix inkluderar:
• Snabb tid till resultat ger —5 minuters praktisk tid och resulterar i∼ 90 minuter
•Enkelt arbetsflöde —ställer in reaktionen som qPCR, ladda sedan och kör plattan i ett enda instrument
•Högkänslig —förmåga att detektera ned till 0,1 % mutant allelfrekvens
•Optimerad för multiplexering detekterar —upp till fyra mål i en enda reaktion
Enkelt och effektivt arbetsflöde
Absolute Q-systemet förenklar hela dPCR-arbetsflödet. Förbered dPCR-reaktionsblandningen som du skulle göra för qPCR, pipettera reaktionsblandningen och isoleringsbufferten i mikrofluidic array-plattan (MAP) och placera plattan i QuantStudio Absolute Q Digital PCR-system. Kompartmentalisering, termisk cykling och datainsamling av upp till fyra mål sker i ett enda instrument.
Hög känslighet
Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X) möjliggör analys av> 95% av den laddade reaktionen och genererar konsekvent> 20 000 mikroreaktioner, vilket maximerar känsligheten. Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X) kan detektera ned till 0,1 % mutant allelfrekvens när den paras ihop med Absolute Q flytande biopsi dPCR-analyser.
Maximal specificitet och noggrannhet
Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X) är formulerad med ROX färgämne för noggrann mikrokammaranalys och med varmstart Taq DNA-polymeras och dUTP/UDG för att leverera hög specificitet och kontamineringskontroll.
DNA-metyleringsanalys
För DNA-metyleringsanalys, använd Absolute Q 1-stegs RT-dPCR Master Mix, 4X (kat.nr. A55146), som inte innehåller UNG.
Relaterade produkter Absolute
Q Liquid Biopsy dPCR-analyser Absolute
Q Viral Titer-dPCR-analyser
Specifications
Specifications
| Koncentration | 5X |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Form | Vätska |
| PCR-metod | Digital PCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| För användning med (utrustning) | QuantStudio Absolute Q Digital PCR-system |
| Produktlinje | Absolut Q |
| Produkttyp | Digital PCR Master Mix |
| Kvantitet | 200 reaktioner |
| Show More |