Läs mer
Thermo Scientific™ Åtkomst till nyckelalternativ för frysar med ultralåg temperatur
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Revco™ UxF
TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serien, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Serie, Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Universal (-ULTS-modeller)
TSX Universell
TSX, RLE, 89000, HLE och TLE ULT-frysar, Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-box frysar, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series
Thermo Scientific™ TSU Serie
Typ:
Access Key Pack (USA), fristående kort
Få åtkomst till fristående nyckelpaket (EU) kort
Fabriksinstallerad, inga fristående beställningar.
Fabriksinstallerad. Inga fristående beställningar.
Fabriksinstallerad. Inga fristående beställningar.
Fält installerat
Fältinstallerat
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Analysera register över vilken personal som öppnade frysdörren, vilken tid den öppnades och under vilken tid med Thermo Scientific™ Åtkomst till nyckelalternativ för frysar med ultralåg temperatur.
Funktioner
- Kortåtkomst kommer med 5 nyckelkort
- Fält installerat - köps separat
- Fabriksinstallerad i anläggningen vid köp av enhet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Få åtkomst till fristående nyckelpaket (EU) kort |
| För användning med (utrustning) | TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serien, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series |
| Inkluderar | Inkluderar 5 kort, stöder ISO14443-protokoll |