Läs mer
Thermo Scientific™ Åtkomst till nyckelalternativ för frysar med ultralåg temperatur
Produktkod. p-4530863 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Revco™ UxF
TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serien, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Serie, Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Universal (-ULTS Models)
TSX Universell
TSX, RLE, 89000, HLE och TLE ULT-frysar, Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-box frysar, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series
Thermo Scientific™ TSU Serie
Typ:
Access Key Pack (USA), fristående kort
Få åtkomst till fristående nyckelpaket (EU) kort
Fabriksinstallerad, inga fristående beställningar.
Fabriksinstallerad. Inga fristående beställningar.
Factory-installed. No stand-alone orders.
Field-installed
Fält installerat
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11860553
Brand: Thermo Scientific™ ACE34567
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Registrera vem som öppnade den ultralåga frysdörren, när den öppnades och hur länge den var öppen med alternativ för åtkomstnyckel.
Analysera register över vilken personal som öppnade frysdörren, vilken tid den öppnades och under vilken tid med Thermo Scientific™ Åtkomst till nyckelalternativ för frysar med ultralåg temperatur.
Funktioner
  • Kortåtkomst kommer med 5 nyckelkort
  • Fält installerat - köps separat
  • Fabriksinstallerad i anläggningen vid köp av enhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Få åtkomst till fristående nyckelpaket (EU) kort
För användning med (utrustning) TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serien, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
Inkluderar Inkluderar 5 kort, stöder ISO14443-protokoll