Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för digitala värmeskakbad
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal platser:
6
15
24
48
96
Rörstorlek:
0,2 ml
0,5 ml
12 mm diameter
13 mm diameter
15 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använda Thermo Scientific Tillbehör för digitala skakbad för uppvärmning för att optimera flexibilitet och prestanda.
- Garanti: 2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.2 mL |
| För användning med (utrustning) | Värme/Kylbad |
| Belysning | LED |
| Antal platser | 96 |
| Typ | Tillbehör, Blockset med lock |
| Rörstorlek | 0,2 ml |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.