Läs mer
Fisherbrand™ Tillbehör till Inkuberande Mini Shaker
Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Centrifugrörsställ
Klibbig matta
Kolvhållare
Rörställ med adapter
Håller:
1,5–2,0 ml rör
100, 125 ml kolvar
15 ml centrifugrör
25 ml kolvar
250 ml kolvar
50 ml centrifugrör
50 ml kolvar
N/A
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillbehör för inkubering av minishaker
- Öka prestanda och flexibilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 250 ml kolvar |
| Produkttyp | Kolvhållare |
| Material | Stainless Steel |
| Antal positioner | 8 |