Läs mer
Digi-Sense™ Tillbehör för 20250-40 Digi-Sense™ Temperatur Luftfuktighet Touch-screen Recorder
Produkttyp:
Ersättande strömförsörjning
Ersättning USB Kabel
Ersättningstemperatur/RH-sensor
Förlängningssensorkabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Inkluderar A2LA-ackrediterat NIST-spårbart kalibreringscertifikat
- Mäter, loggar och visar temperatur, luftfuktighet och daggpunkt
- Avtagbar sensor för lokala eller fjärrmätningar med förlängningskabel ingår
- Väggfäste eller skrivbordsmontering
- Resident självstartande programvara, ingen installation nödvändig
- Kommer med NIST kalibrering
- Lagrade data laddas ner till dator via USB kabel medföljer i CSV-format
Services
2 år
Specifications
Specifications
| För användning med (applikation) | Ersättning AC Adapter för Temperatur/RH Touch Screen Recorder med NIST Spårbar kalibrering |
| Inkluderar | 5 V 2 A AC adapter |
| Produkttyp | Ersättande strömförsörjning |
| För användning med (utrustning) | Temperatur/RH Touch Screen Recorder med NIST Spårbar kalibrering (20250-40) |