Läs mer
Digi-Sense™ Tillbehör för 20250-40 Digi-Sense™ Temperatur Luftfuktighet Touch-screen Recorder
Produktkod. p-7114302
Produkttyp:
Ersättande strömförsörjning
Ersättning USB Kabel
Ersättningstemperatur/RH-sensor
Förlängningssensorkabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15830016
Brand: Digi-Sense™ 2025048
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pekskärmsläsaren har 8 GB inbyggt minne för att ge praktiskt taget obegränsad dataloggningskapacitet
  • Inkluderar A2LA-ackrediterat NIST-spårbart kalibreringscertifikat
  • Mäter, loggar och visar temperatur, luftfuktighet och daggpunkt
  • Avtagbar sensor för lokala eller fjärrmätningar med förlängningskabel ingår
  • Väggfäste eller skrivbordsmontering
  • Resident självstartande programvara, ingen installation nödvändig
  • Kommer med NIST kalibrering
  • Lagrade data laddas ner till dator via USB kabel medföljer i CSV-format
Garanti
2 år
Specifikationer
För användning med (applikation) Ersättning AC Adapter för Temperatur/RH Touch Screen Recorder med NIST Spårbar kalibrering
Inkluderar 5 V 2 A AC adapter
Produkttyp Ersättande strömförsörjning
För användning med (utrustning) Temperatur/RH Touch Screen Recorder med NIST Spårbar kalibrering (20250-40)