Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör och uppgraderingssatser för Varioskan LUX Multimode mikroplattläsare
Produktkod. 12452248 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
1536-brunnars adapter för 10 mm tallrik utan lock
384-brunnars adapter för tallrik med lock
384-brunnars adapter för tallrik utan lock
6-48-brunnars adapter för tallrik utan lock
6-48-brunnsadapter för platta med lock
96-brunnars adapter för PCR-platta utan lock
96-brunnars adapter för tallrik med lock
96-brunnars adapter för tallrik utan lock
Dispenserspruta, 1 ml
Dispenserspruta, 5 ml
Emissionsfilter
Förvaringshållare för plåtadaptrar
Mikroplatta paket för Varioskan LUX IQ/OQ
Robotisk tallrikbricka för tallrikar med och utan lock
Robotisk tallrikstrågadapter för tallrikar utan lock
Universal tallrikbricka för tallrikar utan lock
Uppgraderingskit för luminometri och AlphaScreen
Uppgraderingskit för luminometri och TRF
Uppgraderingskit för luminometri, AlphaScreen och TRF
Uppgraderingssats för två dispensrar
Utsläppsfilterupptagningsverktyg
Vätskeskyddsbricka
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12452248
Brand: Thermo Scientific™ N03395
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Olika tillbehör för användning med Varioskan™ LUX Multimode mikroplattläsare.
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikroplattläsare är ett mångsidigt verktyg för upptagna labb utrustade med ett flexibelt utbud av mättekniker inklusive absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen och Time-Resolved Fluorescence. Du kan konfigurera instrumentet efter dina behov, och när ditt forskningsfokus ändras är det bara att uppgradera instrumentet med serviceinstallerbara uppgraderingssatser. Olika plattadaptrar och andra tillbehör hjälper dig att optimera dina analyser.
Varioskan LUX är ett modulärt instrument, du kan uppgradera det med saknade funktioner senare.
  • Installation av uppgraderingssatserna måste utföras av utbildad och auktoriserad servicepersonal.
  • För TRF- och/eller AlphaScreen-teknikuppgraderingar måste instrumentet vara utrustat med en luminescensmodul.
  • TRF- och/eller AlphaScreen-teknikuppgraderingar inkluderar excitationsfilter men inte emissionsfilter. Beställ emissionsfilter separat.
  • Kontakta din lokala representant för att diskutera instrumentuppgraderingsalternativet
Plattadaptrar används för att anpassa plattor som har olika höjd.
  • Adaptrar justerar tallrikarna till optimal höjd för mätning och utmatning.
  • Välj adapter baserat på plåtformatet som används och om locket behövs eller inte.
Det finns två typer av tallrikar: universella och robotiska.
  • Den universella plattbrickan är för grundläggande användning och den är kompatibel med alla plattformat (6- till 1536-brunnars plattor).
  • En robotplatta är för automatiserad användning med robotar och är kompatibel med plattformat med 96 till 1536 brunnar.
Om dispensrarna används ofta, rekommenderas att byta ut aspirations- och dispenseringsslangarna en gång om året.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 96-brunnars adapter för PCR-platta utan lock
För användning med (utrustning) Varioskan LUX Mikroplattläsare
Typ av tallrik 96-brunnsplatta
Produktlinje Varioskan
För användning med (applikation) För applikationer med 0,2 mL PCR-platta