Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör och uppgraderingssatser för Varioskan LUX Multimode mikroplattläsare
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikroplattläsare är ett mångsidigt verktyg för upptagna labb utrustade med ett flexibelt utbud av mättekniker inklusive absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen och Time-Resolved Fluorescence. Du kan konfigurera instrumentet efter dina behov, och när ditt forskningsfokus ändras är det bara att uppgradera instrumentet med serviceinstallerbara uppgraderingssatser. Olika plattadaptrar och andra tillbehör hjälper dig att optimera dina analyser.
Varioskan LUX är ihopkopplad med den kraftfulla fjärde generationen SkanIt Programvara som ger utmärkt användbarhet och flexibilitet.
- Licensfri —Varje användare kan installera programvaran på sin dator
- Intuitivt och flexibelt gränssnitt för flera användare och analyser
- Innovativa Virtual Pipetting ToolTM gör det enkelt att definiera prov till plattlayout
- Mätdata sparas kontinuerligt i databasen, så ingen data går förlorad på grund av oväntade avbrott som strömavbrott eller oavsiktlig avbrytning
- Förenklad databearbetning och export
- Exportera data med ett enda musklick, eller få dem automatiskt skickade via e-post i slutet av körningen
- Flera filformat för export av resultat:* .xlsx,* .pdf,* .xml, och* .txt
De Varioskan LUX är modulärt och uppgraderbart, så att du kan bygga det system som bäst passar dina behov. För mer information, kontakta en säljare.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvaringshållare för plåtadaptrar |
| För användning med (utrustning) | Varioskan LUX Mikroplattläsare |
| Produktlinje | Varioskan |