Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till Wellwash™ och Wellwash™ Versa Mikroplattbrickor
Produktkod. p-8442004 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Förvaringsflasklock
Vätskefilter
För användning med (utrustning):
Wellwash Microplate Strip Bricka
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 2
Produktkod. 15640845
Brand: Thermo Scientific™ N12407
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbättra din Wellwash och Wellwash Versa mikroplattbrickor med en rad tillbehör och reservdelar. Wellwash mikroplattbrickor möjliggör pålitliga ELISA tallriktvätt för 96- eller 384-brunnars tallrikar med låga rester av tvättvolymer och användarvänliga funktioner för optimal bekvämlighet och säkerhet.
Dessa tillbehör och reservdelar är för användning med Wellwash och Wellwash Versa mikroplattbrickor. Vissa är kompatibla med båda modellerna, medan andra är speciellt designade för antingen Wellwash eller Wellwash Versa mikroplattbricka.
Wellwash mikroplattremsbrickor ger pålitlig och robust platttvätt för ELISA applikationer med låga rester av tvättvolymer. Wellwash mikroplattbrickor har en stor färgskärm med grafiskt användargränssnitt, lokala språkversioner och icke-trycksatta flaskor för optimal användarvänlighet, bekvämlighet och säkerhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Pk.
Typ Vätskefilter
För användning med (utrustning) Wellwash Microplate Strip Bricka