Läs mer
IKA™ R 1389 Propelleromrörare
Produktkod. 10120021 Handla allt IKA Produkter
Längd (metrisk):
350 mm skaft
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10120021
Brand: IKA™ 0002343600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en flödeseffektiv design för att rita materialet som ska blandas uppifrån och ner.
  • Med 3 blad
  • Minsta skjuvkrafter
  • Används vid medelhöga till höga hastigheter
  • PTFE-belagd
  • Omrörardiameter 75 mm, axeldiameter 8 mm, axellängd 350 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
För användning med (utrustning) Ett brett utbud av IKA™ omrörare
Längd (metrisk) 350 mm skaft
Hastighet 800 rpm Max
Typ 3-bladig propelleromrörare