Läs mer
IKA™ Tillbehör omrörningsaxlar för SteadyStir™ och överliggande omrörare
Handla allt IKA Produkter
Modell:
1300 kr
1302 kr
1311 kr
1342 kr
1345 kr
1352 kr
1375 kr
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För att ritmaterial ska blandas uppifrån
- Genererar axiellt flöde i kärlet
- Minsta risk för skador vid kontakt med fartyget
- Minsta skjuvkrafter
- Använd vid medelhöga till höga hastigheter
†PTFE-belagd
Specifikationer
Specifikationer
| Modell | 1311 kr |
| Typ | Turbinomrörare |