Läs mer
IKA™ Tillbehör omrörningsaxlar för SteadyStir™ och överliggande omrörare
Produktkod. 10201961 Handla allt IKA Produkter
Modell:
1300 kr
1302 kr
1311 kr
1342 kr
1345 kr
1352 kr
1375 kr
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10201961
Brand: IKA™ 0002387900
Bara null kvar
Add to basket
Add to basket
Generera axiellt flöde i kärlet med dessa omrörningsaxlar. IKA™ Tillbehör omrörningsaxlar för SteadyStir™ och IKA™ Overhead-omrörare är designade för medelhöga till höga hastigheter.
  • Hög turbulens, höga skjuvkrafter
  • Partikelreduktion
  • Används vid medelhöga till höga hastigheter
†PTFE-belagd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (engelska) 3,9 tum.
Diameter (engelska) Skaft 0,4 tum.
Diameter (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) axel 10 mm
Längd (engelska) 13,8 tum
Längd (metrisk) 350 mm
Modell 1302 kr
Hastighet 1000 rpm max.
Typ Dissolver Omrörare
Material Rostfritt stål (316L)