Läs mer
IKA™ Tillbehör omrörningsaxlar för SteadyStir™ och överliggande omrörare
Handla allt IKA Produkter
Modell:
1300 kr
1302 kr
1311 kr
1342 kr
1345 kr
1352 kr
1375 kr
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lokala skjuvkrafter
- Genererar axiellt flöde i kärlet
- Används vid medelhöga till höga hastigheter
†PTFE-belagd
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Fläkt | 3,9 tum. |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) fläkt | 100 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| Längd (engelska) | 21,3 tum |
| Längd (metrisk) | 540 mm |
| Modell | 1345 kr |
| Hastighet | 800 rpm max. |
| Typ | Propelleromrörare |
| Material | Rostfritt stål (316L) |