Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8 HPLC-kolonner
Produktkod. 11311923 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
2.2 μm
2.2μ m
3 μm
5 μm
Kolumnformat:
Analytical Column
Analytisk kolonn
Skyddskassett, 2 st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11311923
Brand: Thermo Scientific™ 069696
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå exceptionell prestanda och maximal upplösning för omvänd fasseparation av analyter med måttlig hydrofobicitet.
För omvänd fasseparation av analyter med måttlig hydrofobicitet, använd Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8 LC-kolonner. Dessa högpresterande kolonner ger selektivitet som liknar Acclaim 120 C18-kolonner med en förutsägbar elueringsordning men mindre retention. Föreningar eluerar snabbare, vilket ger snabbare separationer. Den unika kemin av tätt bundna C8-ligander på ett ultrarent, sfäriskt, poröst kiseldioxidsubstrat ger Acclaim 120 C8-kolonnerna utmärkta effektiviteter.
Högpresterande omvändfaskolumner för separering av små molekyler
  • Låg silanolaktivitet för utmärkta toppformer
  • Reproducerbar kolumn-till-kolumn prestanda
  • Extremt låg blödning, fullt kompatibel med MS
  • Stabil mellan pH 2 och 8
  • Finns i 2,2, 3 och μ5 m partikelstorlekar och 4,6, 3,0 och 2,1 mm diametrar, med en genomsnittlig pordiameter på 120Å
  • Finns även i 2,2 μm RSLC-format för pålitliga, snabba separationer
Om Acclaim Family of HPLC Columns
Uppnå de höga standarder som ställs av moderna HPLC- och LC/MS-metoder med Acclaim-familjen av omvändfaskolonner. Dessa kiseldioxidbaserade kolonner med avancerad kolonnbindnings- och ändkapslingsteknik ger kompletterande selektivitet, hög kolonneffektivitet och ultrahög upplösning för en mängd olika applikationer.
  • Brett spektrum av stationära faser, inklusive konventionella C8 och C18 faser, polära inbäddade faser och specialfaser inklusive breda porer, finns tillgängliga för att möta dina specifika applikationsbehov
  • Prestandatestade för att säkerställa hög kvalitet och tillförlitlighet för farmaceutiska, biofarmaceutiska, miljö-, livsmedels- och andra industriella kromatografiska separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskassett, 2 st.
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 4500 psi (310 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Kvantitet Paket om 2
Ytarea 300 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L7
Stationär fas C8
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.