Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8 HPLC-kolonner
Produktkod. 11321993 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
2.2 μm
2.2μ m
3 μm
5 μm
Kolumnformat:
Analytical Column
Analytisk kolonn
Skyddskassett, 2 st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11321993
Brand: Thermo Scientific™ 072620
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Uppnå exceptionell prestanda och maximal upplösning för omvänd fasseparation av analyter med måttlig hydrofobicitet.
För omvänd fasseparation av analyter med måttlig hydrofobicitet, använd Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8 LC-kolonner. Dessa högpresterande kolonner ger selektivitet som liknar Acclaim 120 C18-kolonner med en förutsägbar elueringsordning men mindre retention. Föreningar eluerar snabbare, vilket ger snabbare separationer. Den unika kemin av tätt bundna C8-ligander på ett ultrarent, sfäriskt, poröst kiseldioxidsubstrat ger Acclaim 120 C8-kolonnerna utmärkta effektiviteter.
High Performance Reversed-Phase Columns for the Separation of Small Molecules
  • Low silanol activity for excellent peak shapes
  • Reproducible column-to-column performance
  • Extremely low bleed, fully compatible with MS
  • Stable between pH 2 and 8
  • Available in 2.2, 3, and 5μm particle sizes and 4.6, 3.0, and 2.1mm diameters, with an average pore diameter of 120Å
  • Also available in 2.2μm RSLC format for reliable, fast separations
About the Acclaim Family of HPLC Columns
Achieve the high standards set by modern HPLC and LC/MS methods with the Acclaim family of reversed-phase columns. These silica-based columns with advanced column bonding and endcapping technologies provide complementary selectivity, high column efficiencies, and ultra-high resolution for a wide variety of applications.
  • Broad spectrum of stationary phases, including conventional C8 and C18 phases, polar embedded phases, and specialty phases including wide-pore, are available to meet your specific application needs
  • Performance tested to ensure high quality and reliability for pharmaceutical, biopharmaceutical, environmental, food, and other industrial chromatographic separations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 3 mm
För användning med LC/MS
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 10150 psi (700 bar)
Partikelstorlek 2.2 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 300 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L7
Stationär fas C8
Produktlinje Acclaim
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Reversed Phase
Endcapped Yes
Fas Reversed Phase
Gröna funktioner Responsibly packaged
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.