Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
För omvänd fasseparation av analyter med måttlig hydrofobicitet, använd Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8 LC-kolonner. Dessa högpresterande kolonner ger selektivitet som liknar Acclaim 120 C18-kolonner med en förutsägbar elueringsordning men mindre retention. Föreningar eluerar snabbare, vilket ger snabbare separationer. Den unika kemin av tätt bundna C8-ligander på ett ultrarent, sfäriskt, poröst kiseldioxidsubstrat ger Acclaim 120 C8-kolonnerna utmärkta effektiviteter.
- Low silanol activity for excellent peak shapes
- Reproducible column-to-column performance
- Extremely low bleed, fully compatible with MS
- Stable between pH 2 and 8
- Available in 2.2, 3, and 5μm particle sizes and 4.6, 3.0, and 2.1mm diameters, with an average pore diameter of 120Å
- Also available in 2.2μm RSLC format for reliable, fast separations
Achieve the high standards set by modern HPLC and LC/MS methods with the Acclaim family of reversed-phase columns. These silica-based columns with advanced column bonding and endcapping technologies provide complementary selectivity, high column efficiencies, and ultra-high resolution for a wide variety of applications.
- Broad spectrum of stationary phases, including conventional C8 and C18 phases, polar embedded phases, and specialty phases including wide-pore, are available to meet your specific application needs
- Performance tested to ensure high quality and reliability for pharmaceutical, biopharmaceutical, environmental, food, and other industrial chromatographic separations
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 17400 psi (1200 bar) |
| Partikelstorlek | 2.2 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 300 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.