Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Blandat läge HILIC-1 HPLC-kolonner
Produktkod. 11341823 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11341823
Brand: Thermo Scientific™ 070091
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få alla fördelar med omvänd fas och hydrofil interaktionsvätskekromatografi (HILIC) i en kolumn med Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode HILIC-1 kolumn.
Få alla fördelar med omvänd fas (RP) och hydrofil interaktionsvätskekromatografi (HILIC) i en kolumn med Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode HILIC-1 kolumn. Den högeffektiva, kiseldioxidbaserade, blandade stationära fasen består av en hydrofob alkylkedja med en diolgrupp vid änden. Den hydrofoba delen tillhandahåller omvänd fasretention och den terminala diolgruppen underlättar hydrofila interaktioner. Denna unika kombination ger justerbar selektivitet med oöverträffad upplösning och toppsymmetri för en mängd både polära och opolära molekyler.
Separerar både polära och opolära molekyler med selektivitet som är komplementär till RP-kolonner
  • Fungerar i både RP- och HILIC-läge
  • Behåller högpolära molekyler
  • Täcker ett bredare användningsområde än konventionella diolbaserade kolonner, inklusive nonjoniska etoxylerade ytaktiva ämnen, läkemedelsmetaboliter, lipider och polyetylenglykoler (PEG)
  • Stabil mellan pH 2,5 och 7,5
  • Finns i 3 och μ5 m partikelstorlekar med en genomsnittlig pordiameter på 120Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med HILISK
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2,5 till 7,5
Porstorlek 120 Å
Kvantitet Varje
Ytarea 300 m² /g
Temperatur 50 °C
USP typ EJ TILLÄMPLIGT
Stationär fas Hydrofob alkylkedja med en diolgrupp
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Proprietär
Fas Reversed Phase och HILIC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.