Läs mer
Thermo Scientific™ Acclaim™ Blandat läge WAX-1 HPLC-kolonner
Produktkod. 11391923 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11391923
Brand: Thermo Scientific™ 069704
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
När du behöver kraftfull selektivitetskontroll för separation av anjoniska molekyler, använd Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1 LC-kolonner.
När du behöver kraftfull selektivitetskontroll för separation av anjoniska molekyler, använd Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1 LC-kolonner. Den kiseldioxidbaserade stationära fasen har en hydrofob alkylkedja med en joniserbar terminus som ger både hydrofoba omvändfas- och svaga anjonbytaregenskaper. Denna unika kemi producerar en multimodseparationsmekanism för samtidig separation av sura, basiska och neutrala molekyler. Selektiviteten är helt justerbar genom ändringar av jonstyrka, pH eller innehåll av organiskt lösningsmedel.
Idealisk selektivitet för att separera anjoniska molekyler
  • Retentionsmekanism i flera lägen: omvänd fas, svagt anjonbyte och HILIC-lägen
  • Differentiering av molekyler med liknande hydrofobiciteter, såsom hydrofila organiska syror
  • Selektivitet ortogonal mot kolumner med omvänd fas
  • Utmärkt kolonneffektivitet och toppasymmetri
  • Stabil mellan pH 2,5 och 7,5
  • Finns i 3 och μ5 m partikelstorlekar med en genomsnittlig pordiameter på 120Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskassett, 2 st.
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med HPLC med UV-detektion
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 6000 psi (415 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2,5 till 7,5
Porstorlek 120 Å
Kvantitet Paket om 2
Ytarea 300 m² /g
Temperatur 50 °C
USP typ L78
Stationär fas Hydrofob alkylkedja med joniserbar terminus
Produktlinje Hylla
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Proprietär
Fas Omvänd fas, jonbyte, HILIC
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.