Läs mer
BRAND™ accu-jet™ S Pipet Controller Tillbehör
Handla allt Brand Produkter
Typ:
NiMH-batteri
Silikonadapter
Väggstöd
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
BrandTech™ accu-jet™ S Pipet Controller Tillbehör som kan beställas inkluderar:
- Steril 0,2μ m utbytesmembranfilter
- Icke-steril 0,2μ m utbytesmembranfilter
- Silikonadapter med PTFE backventil
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | accu-jet S |
| Typ | Silikonadapter |
| För användning med (utrustning) | accu-jet™ S Pipet Controller |
| Kvantitet | Varje |