Läs mer
Fisher Scientific™ Accu500 vattensystem
Produktkod. 15469699 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Accu500 UV Ultrapure Vattensystem
Accu500 UV Ultrapure Vattensystem, med dispenser
Accu500 Ultrapure Vattensystem
RO flödeshastighet:
10 l/timme
15 l/min.
15 l/timme
20 l/timme
30 l/timme
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15469699
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Överskrider ASTM , CLSI, CAP , och ISO Typ I vattenstandarder. Fisher Scientific™ Accu500 Water System är ett mångsidigt reningssystem som kan användas på ett flertal sätt.
  • Det helautomatiska kontrollsystemet innehåller försköljning, en spolfunktion som förhindrar nedsmutsning av RO-membran, övervakning av RO-membran och patronlivslängd samt många andra program för bekväm användning
  • Förspolningsprogrammet startar automatiskt när ett nytt RO-membran har installerats så det finns inget behov för användaren att ställa in ytterligare rengöringsprocedurer
  • Två uppsättningar reningspatroner med två kolumner arbetar sekventiellt för att säkerställa noggrant avlägsnande av joner och organiska ämnen i vatten
  • Automatisk återcirkulation per timme förhindrar bakterietillväxt
  • Resistivitet mäts av en mycket känslig resistivitetssensor
  • El- och vattenavdelningar är helt åtskilda, vilket är säkrare att använda
  • Användaren kan ställa in vattendispenseringstid för enkel vattenuppsamling
  • Både RO och ultrarent vatten kan matas ut från vattensystemet
  • Systemet kan utrustas med en 30L eller 60L PE-tank med en vätskenivåsensor och ett tankavluftningsfilter med CO 2 -renare för att skydda renat vatten från atmosfärisk nedbrytning
  • Ett 0,2 μm filter eller ultrafiltreringsfilter (tillval) tar bort slutliga föroreningar
  • Oberoende dispenser för ultrarent vatten
  • Fjärrdispensern har en inbyggd högprecisionsresistivitetssensor med cellkonstant på 0,01 cm- 1 för att mäta kvaliteten på ultrarent vatten precis innan dispenseringspunkten
  • Volumetrisk dispensering och kalibrering
  • Handtaget är 360 graders roterbart och löstagbart från sitt stöd för enkel och omedelbar dispensering med maximal flexibilitet
Applikationer:
Ultrapure och RO-vatten kan användas på många områden. Några typiska applikationer inkluderar:
Ultrapure vatten
  • HPLC mobilfasberedning
  • Beredning av reagensblanklösningar
  • Som provspädningsmedel för GC, HPLC, AA, ICP-MS och andra analystekniker
  • Beredning av buffertar och odlingsmedia för cellodling av däggdjur
  • Beredning av molekylärbiologiska reagenser m.m.
RO vatten
  • Rengöring av glas
  • Tvättmaskin för glas
  • Vattenbadvatten
  • Autoklavering
Specifikationer
Konduktivitet <20 μS/cm
Endotoxinkoncentration <0,001 EU/mL med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkt Vattentyp Kranvatten
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
Typ Accu500 Ultrapure Vattensystem
Matarvattentryck 1 till 6 bar
Modell Accu500
Partiklar> 0,2µM/ml <1/ml med μ0,2 m slutfilter eller terminal ultrafiltreringspatron
Fält för renat vattenflöde 1,5 l/min.
RO flödeshastighet 30 l/timme
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 45 °C
Längd (metrisk) 30 cm
Höjd (metrisk) 48 cm
Djup (metriskt) 51 cm