Läs mer
Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Optimerad för MS-detektering, Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS LC-kolonner är en utmärkt kombination av hastighet och kvalitet på separationen.
Baserat på Core Enhanced Technology, Accucore kolonner ger snabba, högupplösta separationer utan —de förhöjda mottryck som krävs av partiklar under μ2 m.
- Snabba separationer med utmärkt upplösning och känslighet
- Sänk mottrycken så att UHPLC inte krävs
- Optimerad för MS-detektering
- Utmärkta toppformer
- Utmärkt kombination av hastighet och effektivitet
Beställningsinformation:
Andra anpassade kolumndimensioner är tillgängliga. Ring din lokala kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 14500 psi (1000 bar) |
| Partikelform | Sfärisk solid kärna |
| Partikelstorlek | 2.6μ m |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 80Å |
| Ytarea | 130 m² /g |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.