Läs mer
Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Optimera konventionella HPLC-metoder med Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18 LC Kolumner. Robusta μ4 m solid-core partiklar säkerställer mycket hög verkningsgrad inom standard HPLC tryckgränser. Den höga täckningen av bunden fas ger optimal retention av ett brett spektrum av opolära analyter över flera applikationer. Robust bindningsteknik och automatiserade packningsprocedurer säkerställer utmärkt reproducerbarhet och långa kolonnlivslängder.
- Hydrofob interaktionsmekanism
- Kärnförbättrad teknologi 4 μm partiklar och smal partikelstorleksfördelning minskar bandbreddning och förbättrar separationseffektiviteten för konventionella HPLC-metoder.
- Hög yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing.
- Solid-core μ4 m partikeldesign gör att inga förändringar av metod eller system krävs.
- Avancerad bindningsteknik
- Automatiserad packningsprocess
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 8700 psi (600 bar) |
| Partikelstorlek | 4μ m |
| pH | 1 till 11 |
| Porstorlek | 80Å |
| Ytarea | 130 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.