Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Fyrcellskonduktivitet/ATC-sonder, fyrceller
Handla allt Fisherbrand Produkter
Cell konstant:
1 cm -1
10 cm -1
10 cm-1
Mätområden:
1 till 200 mS/cm
10μ S till 100 mS/cm
Material:
Epoxi
Epoxy
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med AR60, AR50, AR20, AB30 bänkskiva och AP65 bärbara mätare
Cellens unika kompakta storlek är densamma som en typisk pH-elektrod som —tillåter användning i standardelektrodhållare.
- Fyrcellstyp med glas- eller epoxikroppar
- Inbyggda temperatursensorer och 8-poliga kontakter
- Cellkonstanter på 0,1, 1,0 eller 10,0 cm -1
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 1 cm -1 |
| Kontakttyper | 8-stift |
| För användning med (utrustning) | Fisher Scientific accumet bänkmodeller XL600, XL500, XL200 och AB200 och äldre modeller XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20 och AB30 |
| Typ | Konduktivitet/ATC-sond |
| Material | Epoxy |
| Mätområden | 10μ S till 100 mS/cm |
| Förvaringsmetod | Nedsänkt i avjoniserat vatten |
| Sond | 4 Cellledningsförmåga |