Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Fyrcellskonduktivitet/ATC-sonder, fyrceller
Produktkod. 11540084 Handla allt Fisherbrand Produkter
Cell konstant:
1 cm -1
10 cm -1
10 cm-1
Mätområden:
1 till 200 mS/cm
10μ S till 100 mS/cm
Material:
Epoxi
Epoxy
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11540084
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med AR60, AR50, AR20, AB30 bänkskiva och AP65 bärbara mätare
Immersion-type cell's unique compact size is the same as a typical pH electrode—allowing use in standard electrode holder.
  • Four-cell type with glass or epoxy bodies
  • Built-in temperature sensors and 8-pin connectors
  • Cell constants of 0.1, 1.0, or 10.0cm-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 10 cm-1
Kontakttyper 8-pin
För användning med (utrustning) Fisher Scientific accumet benchtop models XL600, XL500, XL200, & AB200 and legacy models XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20, & AB30
Typ Conductivity/ATC Probe
Material Epoxi
Mätområden 1 till 200 mS/cm
Förvaringsmetod Immersed in deionized water
Sond 4 Cell Conductivity