Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ Glaskropp Standardstorlek Kombinationselektroder - Kvicksilverfri
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
Amerikansk standard/stift
BNC och 6-stift
BNC/ATC
Korsning:
Dubbel keramik
Enkel keramik
Typ av fyllningslösning:
SP135-500
SP138-500
Längd (metrisk) kabel:
76,2 cm
152,4 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Removable bulb protector
För rutinmässiga pH- och titreringsmätningar med små prover och små kärl, där separata halvcellselektroder kan vara opraktiska
- 0 to 14pH range
- Porous ceramic junction
- Twist-open/twist-close cap for easy filling
- Constant distance between FS-5 Universal Glass pH bulb and reference junction means high reproducibility
- Immersion depth, ∽4 in. (10.1cm)
- 30 in. long (76.2cm) leads, except 13-620-91, which has 60 in. long (152.4cm) lead
Choice of Ag/AgCl Single- or Double-Junction internal reference elements
- Single-junction models with Ag/AgCl reference are perfect for routine pH and titration measurements of aqueous solutions with small samples, small vessels
- Double-junction models with Ag/AgCl reference are useful in aqueous and nonaqueous solutions, and in applications requiring TRIS buffers
- For aqueous and nonaqueous samples
- Double-junction Ag/AgCl eliminate measurement and clogging problems when used in research with Tris buffers
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Twist Open/Twist Close |
| Färg | Blue |
| Kontakttyper | Amerikansk standard/stift |
| Korsning | Enkel keramik |
| Material | Glass |
| pH-intervall | 0 to 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 23°C to 212°C |
| Typ | Combination pH Electrode |
| Typ av fyllningslösning | SP135-500 |
| För användning med (applikation) | For routine pH and titration measurements with small samples and small vessels, where separate half cell electrodes may be impractical |
| Visa mer |