Läs mer
Fisherbrand™ accuSpin 21 Ventilerad mikrocentrifug
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
24 x 1,5/2 ml
Beskrivning
- Hållbara och flexibla rotorer
- Enastående korrosionsbeständighet med lätta konstruerade polymerrotorer
- Standardrotor kör 24 mikrocentrifugrör i en enda rad, från 1,5 till 2,0 ml rör till mini-preps och spin-kolonner
- ClickSeal™ Bioinneslutningslösning
- Ergonomisk rotoröppning och stängning med ett klick, samt transparent design för ökad säkerhet och bekvämlighet med Thermo Scientific ClickSeal bioinneslutningslock
- Tyst, lättanvänd design
- Förenklad användning med intuitiva kontroller, lättlästa displayer och snabb stängning av centrifuglocket med ett klick
- Elegant, lätt, utrymmesbesparande design
- Hållbar och lätt att rengöra och underhålla
- Tyst prestanda främjar en säker, stressfri miljö
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 24 x 1,5/2 ml |
| Max. Hastighet | 14,800 rpm |
| Max. RCF | 21,000 x g |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 230 mm |
| Längd (metrisk) Exteriör | 350 mm |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 240 mm |
| Inkluderar | 24 x 1,5/2 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock |
| Elektriska krav | 230 V |
| Rotor ingår | Ja |
| Kylt | Nej |