Läs mer
Ansell AccuTech™ 91-325 Series Natural Rubber Latex Splash Gloves
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Beskrivning
- With textured fingertips
- Excellent technical properties
- Low allergenic content minimizes the risk of latex-associated allergies for the wearer
- Ideal for biotechnologies, medical device manufacturing, laboratory analysis, pharmaceuticals and the flat panel industry
Specifikationer
Specifikationer
| Renrumsklass | Class 100 (ISO 5) |
| Färg | Natural |
| Latexfri | No |
| Material | Latex |
| Produkttyp | Cleanroom Gloves |
| Storlek | 6 |
| Tjocklek (metrisk) | 9.8 mm |
| För användning med (applikation) | For biotechnologies, analytics testing, blistering operations, weighing and dispensing etc. |
| Färg på handskemanschett | Natural |
| Handske manschettstil | Straight |
| Visa mer |