Läs mer
MedChemExpress Acelarin
Produktkod. 16485937
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. 16485937
Brand: MedChemExpress HY100885
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Acelarin (NUC-1031) is a ProTide transformation and enhancement of the widely-used nucleoside analogue, gemcitabine.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 580.47 g/mol
Produkttyp Reference compound
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 98.1%
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (62.02 mM)
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 840506-29-8
Synonym NUC-1031
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.