Learn More
Acetaldoxim, syn + anti, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7080906
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
50 g
250 g
missing translation for 'unitSize'
250g
50g
Product Code. 11403374
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A10640.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 107-29-9 | C2H5NO | 59.07 g/mol
Acetaldoxim används som syreavskiljare i pannvatten. Det används också som mellanprodukt i kemisk syntes och läkemedel. Det är involverat i omlagringsreaktionen för att framställa acetamid genom att använda nickel(II)acetat som katalysator. Det fungerar som en prekursor för att framställa heterocykliska föreningar såsom spiroisoxazolin. Vidare används det för att framställa alkylerade (Z)-oximer genom deprotonering följt av reaktion med bensylbromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Acetaldoxim används som syreavskiljare i pannvatten. Det används också som mellanprodukt i kemisk syntes och läkemedel. Det är involverat i omlagringsreaktionen för att framställa acetamid genom att använda nickel(II)acetat som katalysator. Det fungerar som en prekursor för att framställa heterocykliska föreningar såsom spiroisoxazolin. Vidare används det för att framställa alkylerade (Z)-oximer genom deprotonering följt av reaktion med bensylbromid.
Löslighet Löslig i vatten
, etanol och eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-29-9
Molekylformel C2H5NO
Molekylvikt (g/mol) 59.07
MDL-nummer MFCD00002124 MFCD00002124
InChI-nyckel FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Synonym acetaldoxime, z-acetaldehyde oxime, 1z-acetaldehyde oxime, acetaldehyde, oxime, 1z, 1z-ethanal oxime, nz-n-ethylidenehydroxylamine, acetaldehyde, oxime, acetaldehyde, oxime, z, z-acetaldoxime, cis-acetaldehyde oxime
PubChem CID 5324280
ChEBI CHEBI:50719
IUPAC-namn (NZ)-N-etylidenhydroxylamin
LEDER C\C=N\O
Specifications
Kemiskt namn eller material Acetaldoxime
Namnnotering syn + anti
Densitet 0.969
Kokpunkt 115°C to 117°C
Flampunkt 36°C (96°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2332
Beilstein 1209252
Merck Index 14,42
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol and ether.
Formel vikt 59.07
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.