Läs mer
ACETATBUFFERTLÖSNING PH 4,65, NATRIUMACETAT / ÄTTISKA Syra, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ACETATE BUFFER SOLUTION PH 4.65 |
| Namnnotering | SODIUM ACETATE / ACETIC ACID |
| CAS | 127-09-3, 64-19-7, 7732-18-5 |
| CAS Min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <1.0000% |
| Densitet | 1 g/cm3 |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Lösningstyp | Buffer |
| Linjär formel | HNO3 |
| MDL-nummer | MFCD00011349 |
| Visa mer |