missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ättiksyra, 1M (1N) lösning, Scharlab

Produktkod. 11362655
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11362655

Brand: Scharlab AC03651000

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Färdig att använda volymetrisk lösning med exakt och pålitlig koncentration för titrering. Ättiksyra, 1M (1N) lösning, Scharlab har en koncentration som ligger exakt inom det smalaste konfidensintervallet för användning som referenslösning i kvantitativ analys.

  • Standard volumetrisk lösning är klar att använda
  • Analyscertifikatet beskriver faktor, osäkerhetsnivå och använda metoder
  • Spårbar till SRM av NIST
  • Förpackad i hållbara, kemiskt resistenta HDPE-behållare som passar i de flesta titratorer

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetic Acid
CAS 64-19-7
Färg Färglös
Utseende Klart
Anteckningar om renhetsgrad Checked by means of potentiometric methods using a sodium hydroxide standard solution, that was also checked against Scharlab potassium hydrogen phthalate volumetric standard
Molekylformel C2H4O2
Linjär formel CH3OOH
MDL-nummer MFCD00036152
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(O)=O
Koncentration 1mol/L
IUPAC-namn ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formel vikt 60.05g/mol
Kvalitet Volumetrisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mL = 0.060g
Densitet 1.01g/cm3
Kvantitet 1 L
Förpackning HDPE-flaska
Fysisk form Vätska
Spårbarhet till NIST Yes
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.