Läs mer
Ättiksyra, 99,7 %, Scharlab
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 64-19-7 |
| Molekylformel | C2H4O2 |
| MDL-nummer | MFCD00036152 |
| InChI-nyckel | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(O)=O |
| IUPAC-namn | ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 60.05 |
| Kvalitet | Pharmpur |
| Kvantitet | 1 L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ättiksyra, puriss, min. 99,8%, Ph Eur, USP, BP, FCC, E260
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .