Läs mer
Acetic acid, glacial, ACS, 99.7+%
Produktkod. p-7050244
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2 L
4 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2 L
2000ml
Produktkod. 11393358
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036289.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
It is used in the production of cellulose acetate for photographic film, polyvinyl acetate for wood glue, synthetic fibers and fabrics. It is used as table vinegar, as preservative and as intermediate in the chemical industry. It is useful for the extraction of glazed ceramic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-19-7
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00036152
InChI-nyckel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-namn acetic acid
LEDER CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetic Acid, glacial
Namnnotering Glacial
Smältpunkt 16.6°C
Kokpunkt 118.1°C
Analysprocentintervall 99.7+%
UN-nummer UN2789
Merck Index 14,55
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 60.05
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet ACS
Densitet 1.049
Kvantitet 100 mL
Flampunkt 40°C (104°F)
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.3721
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.