Läs mer
Ättiksyra Glacial, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
Beskrivning
C2H4O2, CAS-nummer-64-19-7, acetasol, acide acetique, essigsaeure, vinägersyra, etansyra, ättiksyra, is, metankarboxylsyra, is, etylsyra, 2,5L, 117 grader.C, CHE5660BI:05,660BI, färglös:1536mol. QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16 grader C, 36152, 60.052,< -0,1 ppm
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 2.5 |
| Smältpunkt | 16°C |
| Kokpunkt | 117°C |
| Färg | Färglös |
| Formel vikt | 60.05g/mol |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångdensitet | 2.1 |
| Ångtryck | 1.52kPa at 20°C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetic acid
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .